Learn More
DWK Life Sciences Couvercle et boîte de coloration Wheaton™ pour rack de lame de 16, 20 ou 30 positions
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
En verre sodocalcique
- Manufactured from soda-lime glass for chemical resistance and durability
- Designed for use with 16, 20 or 30 position slide racks
- Suitable for standard manual staining procedures
- Removable glass slide rack with open bottom facilitates rapid immersion and drainage, reducing carryover
- Compatible with standard slide sizes: 3 x 1 in. (75 x 25 mm), 3 x 1.5 in. (75 x 38 mm), and 3 x 2 in. (75 x 51 mm)
- Includes matching glass cover
Spécification
Spécification
| Bouchon inclus | Fermeture incluse |
| Matériau du bouchon | Verre |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Forme du fond | Rectangulaire |
| Couleur | Clear |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Type | Cuve à coloration |
| Nombre de lames | 16 lames (32 lames dos à dos), 20 lames (40 lames dos à dos) |
| Dimensions (L x l) | 11,8 x 8,8 cm (4,64 x 3,4 in.) |
| Longueur (impériale) | 4,64 in |
| Afficher plus |