Learn More
DWK Life Sciences Cuves de coloration Wheaton™ 8-10 lames
Tous les produits Wheaton Science Products ProduitsDescription
Doté d’un large plateau conçu pour faciliter le transfert des lames. Les cuves de coloration Wheaton™ 8-10 conviennent particulièrement aux lames de coloration inscrites sur une extrémité
- Avec housse
- En verre sodocalcique
- Peut contenir 8 lames de 3 x 1 po. (75 x 25 mm) lames à la verticale ou 16 lames dos à dos
Spécification
Spécification
| Bouchon inclus | Fermeture incluse |
| Matériau du bouchon | Verre |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Forme du fond | Rectangulaire |
| Couleur | Clear |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Type | Cuve de coloration |
| Nombre de lames | 8 individuelles ou 16 lames dos à dos |
| Dimensions (L x l) | 4,2 x 2,6 cm (1,6 x 1,02 in) |
| Longueur (impériale) | 1,6 in |
| Afficher plus |