Learn More
DWK Life Sciences Cuves de coloration et accessoires Wheaton™
Code produit 10492172 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Agrippe-lames
Cuve à coloration de Coplin
Nombre de lames:
5
5 verticalement, 10 dos à dos
Conditionnement:
2 pièces
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Nombre de lames Conditionnement
10492172 Agrippe-lames 5 2 pièces
10264732 Cuve à coloration de Coplin 5 verticalement, 10 dos à dos 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10492172 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 900575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.45€
    53.76€ / 2 pièces
    Économisez 12.69€
    19% de réduction
En stock
Cuves de coloration et accessoires
Cuve de coloration de Coplin :
  • En verre sodocalcique
  • Capacité de 60 ml
Agrippe-lames en polypropylène :
  • Permet un transfert facile et sûr de cinq lames
  • S'intègre dans Wheaton bocaux de coloration Coplin
Spécification
Autoclavable Not Autoclavable
Couleur Clear
Matériau Polypropylène
Type Agrippe-lames
À utiliser avec (application) Coloration
À utiliser avec (équipement) Cuve de coloration de Wheaton Coplin
Nombre de lames 5
Hauteur (métrique) 35mm