Learn More
DWK Life Sciences Échantillonneur de bombes en acier inoxydable Wheaton™
Code produit 10025254 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10025254 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10025254 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 885200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2220.00€
    1874.77€ / 1 pièces
    Économisez 345.23€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Requires
Ensemble double câble
Prélèvement d’échantillons liquides ou à viscosité légère à partir de réservoirs, d’étangs, de lagunes et de puits
Comprend une chambre de réservoir cylindrique, un piston lesté qui scelle la chambre au fond et un accessoire de câble
Informations sur la commande
Dimensions, 2,5 po de dia. x 10 po l (6,3 x 25 cm); Poids : 4 lb. (1,8 kg)
Spécification
Type de produit Échantillonneur de bombes
Matériau Acier inoxydable
Autoclavable Autoclavable
Comprend Chambre de réservoir cylindrique, piston lesté qui scelle la chambre au fond et accessoire de câble
Capacité (impériale) 17 oz.
Capacité (métrique) 500 mL
À utiliser avec (application) Prélèvement d’échantillons liquides ou à viscosité légère à partir de réservoirs, d’étangs, de lagunes et de puits
Diamètre (impériale) externe 2,5 in
Diamètre (métrique) externe 6,3 cm
Longueur (impériale) 10 in
Longueur (métrique) 25 cm