Learn More
DWK Life Sciences Bouchons Wheaton™ pour flacons et bouteilles de sérum : Septa à bride de verrouillage
Tous les produits Wheaton Science Products ProduitsDescription
Fermeture hermétique
- Les bouchons de type bride sont fixés avec des joints sertis d’aluminium
- Les bouchons à fente et à trois broches sont destinés aux applications de lyophilisation
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 3,3 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Bouteilles et flacons de sérum |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Gris |
| Matériau | Caoutchouc chlorobutyle |
| Type de produit | Septa à bride de verrouillage |