Learn More
DWK Life Sciences Bouchons Wheaton™ pour flacons et bouteilles de sérum : Bouchons à 2 pieds
Code produit 11764189 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Change view
Click to view available options
Type de produit:
Bouchon col droit
Bouchon de lyophilisation à 2 pattes
Bouchon de lyophilisation à 2 pattes ; mélange chlorobutyle-isoprène
Matériau:
Caoutchouc
Caoutchouc butyl
Mélange chlorobutyle-isoprène
Conditionnement:
1000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Matériau unitSize
11764189 Bouchon de lyophilisation à 2 pattes Caoutchouc butyl 1000 pièces
10452242 Bouchon de lyophilisation à 2 pattes ; mélange chlorobutyle-isoprène Mélange chlorobutyle-isoprène 1000 pièces
10021492 Bouchon col droit Caoutchouc 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11764189 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W224100093
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fermeture hermétique
  • Les bouchons à col droit de type bride sont fixés avec des joints sertis d’aluminium (06-406-11B)
  • Les bouchons à trois broches sont destinés aux applications de lyophilisation (06-447E, 06-451-56)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) interne 7 mm
Diamètre (métrique) 13 mm
À utiliser avec (application) Lyophilisation
À utiliser avec (équipement) Compatible avec un diamètre interne de 7 mm et un diamètre externe de 13 mm d’ouverture de bouteilles et de flacons de sérum
Dureté Duromètre 50
Autoclavable Autoclavable
Couleur Gris
Matériau Caoutchouc butyl
Type de produit Bouchon de lyophilisation à 2 pattes