Learn More
DWK Life Sciences Bouchons Wheaton™ pour flacons et bouteilles de sérum : Bouchon col droit
Tous les produits Wheaton Science Products ProduitsBeschreibung
- Les bouchons de type bride sont fixés avec des joints sertis d’aluminium
- Les bouchons à fente et à trois broches sont destinés aux applications de lyophilisation
Spezifikation
Spezifikation
| Diamètre (métrique) interne | 1,3 cm |
| Diamètre (métrique) | 13 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Bouteilles et flacons de sérum |
| Dureté | 40 Duromètre |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Gris |
| Diameter (Metric) Bottom | 7 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 13 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 13 mm |
| Matériau | Mélange chlorobutyle-isoprène |
| Mehr anzeigen |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?