Learn More
DWK Life Sciences Bouchons Wheaton™ pour flacons et bouteilles de sérum : Bouchon col droit
Tous les produits Wheaton Science Products ProduitsDescription
- Les bouchons de type bride sont fixés avec des joints sertis d’aluminium
- Les bouchons à fente et à trois broches sont destinés aux applications de lyophilisation
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 2 cm |
| Diamètre (métrique) | 20 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Bouteilles et flacons de sérum |
| Dureté | 45 Duromètre |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Gris |
| Matériau | Caoutchouc butyl |
| Type de produit | Bouchon col droit |