Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ WHEATON™ Rack 50 positions pour diamètre intérieur ouvert 30 mm
Code produit 10574184 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
50
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Conditionnement
10574184 50 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10574184 Fournisseur DWK LIFE SCIENCES™ Code fournisseur 868808
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    456.00€
    392.15€ / 5 pièces
    Économisez 63.85€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
WHEATON™ Rack offre une solution polypropylène durable et autoclavable pour une organisation sécurisée des flacons. Doté d’un indexage alphanumérique, d’un drainage efficace et d’une stabilité empilable, il assure une manipulation, un nettoyage et une gestion fiable des échantillons en laboratoire.
  • En PP
  • La taille du rack dépend de l’OD du flacon
  • Facile à nettoyer et autoclavable
  • Indexation alphanumérique indiquée sur le rack
  • Les supports sont solides et empilables, même lorsque les fioles sont en place
  • Chaque puits possède une ouverture au fond pour faciliter le drainage
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Flacons
Matériau Polypropylène
Positions 50
Forme Vertical
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
Dimensions (L x l x H) 13,25 x 11,5 x 1,25 po (33,7 x 29,2 x 3cm)
Longueur (métrique) 33,7 cm
Longueur (impériale) 13,25 in
Largeur (impériale) 11,5 po
Hauteur (impériale) 1,25 in
Diamètre (métrique) du puits 3 cm
Type de produit Portoir pour flacons
Diamètre (métrique) interne 30 mm
Étagères Amovible
Hauteur (métrique) 3 cm
Array 5 x 10
Largeur (métrique) 29,2 cm