Learn More
DWK Life Sciences Bouchons en silicone de style bouchon droit Wheaton™ pour flacons et flacons à sérum
Tous les produits Wheaton Science Products ProduitsDescription
- Disponibles en différents matériaux (silicone et bromobutyle)
Utilisation non recommandée avec les flacons dotés d’une finition avec refoulement.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 2cm |
| À utiliser avec (équipement) | S’adapte aux flacons et flacons à sérum à col de 1,3 cm de dia. int. et 2 cm de dia. ext. |
| Dureté | 55 Duromètre |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Silicone |
| Type de produit | Bouchon col droit |