Learn More
DWK Life Sciences Bouchons en caoutchouc bromobutyle de style bouchon droit Wheaton™ pour flacons et bouteilles à sérum
Code produit 12462641 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Gris
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur
12462641 Gris
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12462641 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 224100331
Pour une étanchéité maximale des flacons avec finition en verre à parois droites
  • Disponibles en différents matériaux (silicone et bromobutyle)
Utilisation non recommandée avec les flacons dotés d’une finition avec refoulement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) interne 3cm
À utiliser avec (équipement) S’adapte aux flacons et flacons à sérum à col de 1,5 cm de dia. int. et 3 cm de dia. ext.
Dureté Duromètre 50
Autoclavable Autoclavable
Couleur Gris
Matériau Caoutchouc de bromobutyle
Type de produit Bouchon col droit