Learn More
DWK Life Sciences Système I d’échantillonneur d’extraction de sous-surface™ Wheaton™.
Code produit 12477361 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12477361 1 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12477361 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 990250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1280.00€
    1072.73€ / 1 pièces
    Économisez 207.27€
    16% de réduction
Expédition estimée: 05-01-2027
Includes
Livré assemblé avec deux pinces en acier inox et un flacon d’échantillon en verre borosilicaté gradué de 1 000 ml autoclavable avec bouchon revêtu de PTFE.
Pour la collecte pratique d’échantillons d’eau de sous-surface pour les tests de pollution à partir de déversoir, de bateaux ou de quais sans pénétrer dans l’eau. Contribuer à se conformer aux procédures décrites dans le manuel EPA américain pour la surve
  • Tube en aluminium léger de longueur 1,8 m (6 pi.) et deux pinces en acier inox réglables qui contiennent une bouteille d’échantillonnage graduée de 1 000 ml
  • Le dispositif simple situé à l’extrémité du tube retire et remplace le bouchon pendant que le flacon est immergé
  • Fabriqué en tubulure d’aluminium carré 1,9 cm (0,75 po.) avec finition alodine doré
  • Le flacon résiste aux opérations répétées d’autoclavage et de réfrigération
Spécification
Type de produit Système d’échantillonnage de sous-surface
Matériau Glass
Autoclavable Autoclavable
Comprend Deux pinces en acier inox et un flacon d’échantillon en verre borosilicaté gradué de 1 000 ml autoclavable avec bouchon revêtu de PTFE.
Matériau du bouchon PTFE
Capacité (impériale) 33,8 oz.
Capacité (métrique) 1 000 ml
Finition Alodine doré
Certifications/Conformité EPA
Dimensions (L x l) 72 x 0,75 in (183 x 2 cm)
Longueur (impériale) 72 in
Longueur (métrique) 183 cm
Largeur (impériale) 0,75 po
Largeur (métrique) 2 cm