Learn More
DWK Life Sciences Échantillonneur II d’extraction sous-surface Wheaton™
Code produit 12694833 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
1,83 m
3,66 m
5,49 m
Longueur (impériale):
6 ft
12 ft
18 ft
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Longueur (impériale) Conditionnement
12694833 3,66 m 12 ft 1 pièce
12487361 1,83 m 6 ft 1 pièce
12407371 5,49 m 18 ft 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12694833 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 990400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1620.00€
    1418.41€ / 1 pièces
    Économisez 201.59€
    12% de réduction
Expédition estimée: 05-01-2027
Includes
Flacon d’échantillon à col étroit de 1 000 ml avec bouchon revêtu de PTFE
Pour accéder au flux de liquide dans des trous d’homme profonds et à des zones d’échantillonnage dans des sous-surfaces difficiles à atteindre
  • Se compose d’une tête en polypropylène inerte avec raccords en acier inox et un ensemble de pôles en aluminium avec une finition en alodine doré
  • Le câble situé en haut de la poignée soulève le piston à ressort de l'ouverture de la bouteille et permet au liquide d'entrer par quatre orifices de 15,9 mm (0,625 in). trou de diamètre
Spécification
Type de produit Échantillonneur de sous-surface
Comprend Flacon d’échantillon à col étroit de 1 000 ml, bouchon
Matériau de la tête Polypropylène
Capacité (impériale) 33,8 oz.
Capacité (métrique) 1 L
Finition Alodine doré
Certifications/Conformité EPA
Longueur (impériale) 12 ft
Longueur (métrique) 3,66 m