Learn More
DWK Life Sciences Broyeurs coniques pour tissus Wheaton™ avec pilons en PTFE
Code produit 11748939 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 ml
5 ml
15 ml
Longueur (impériale) du pilon:
8,6 in
9,4 in
Longueur (impériale) du tube:
3,38 in
3,6 in
4,48 in
Diamètre du tube (impériale) extérieur:
0,43 in
0,51 in
0,7 in
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (impériale) du pilon Longueur (impériale) du tube Diamètre du tube (impériale) extérieur Conditionnement
11748939 15 ml 9,4 in 4,48 in 0,7 in 1 pièce
10608085 3 ml 8,6 in 3,38 in 0,43 in -
10240472 5 ml 8,6 in 3,6 in 0,51 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11748939 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 358145
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.00€
    215.72€ / 1 pièces
    Économisez 26.28€
    10% de réduction
Expédition estimée: 27-04-2027
Broyeur conique pour tissus avec un pilon en PTFE pour tissus mous
La tige en acier inoxydable mesure 0,25 in. (6,3 mm) de diamètre et suffisamment long pour s'insérer dans le mandrin de Wheaton Agitateur à hélice.
  • Pilon en PTFE avec tige en acier inox qui s’adapte à l’homogénéisateur motorisé
  • Homogénéise les tissus mous tels que le cerveau
  • Mortier en verre borosilicaté à faible taux d’extraction
  • Grâce aux composants interchangeables, il est facile de retrouver les pièces correspondantes
  • Autoclavable
Spécification
Capacité (impériale) 0,5 oz
Capacité (métrique) 15 ml
Matériau Verre borosilicaté, PTFE
Type de produit Broyeur pour tissus
Comprend Avec tampon en Téflon
Longueur (impériale) du pilon 9,4 in
Longueur (métrique) du pilon 240 mm
Longueur (impériale) du tube 4,48 in
Longueur (métrique) du tube 114mm
Diamètre du tube (impériale) extérieur 0,7 in
Diamètre du tube (métrique) à l’extérieur 18mm