Learn More
DWK Life Sciences Kits de raccordement stériles en TPE Wheaton™ (pour usage pharmaceutique et biotechnologique)
Code produit 15757777 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3,18 mm
6,35 mm
Épaisseur (métrique):
1,6 mm
2,3 mm
Comprend:
Connecteurs Luer
Connecteurs rapides
Conditionnement:
100 pièces
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Épaisseur (métrique) Comprend unitSize
15757777 6,35 mm 2,3 mm Connecteurs Luer 5 pièces
12399969 3,18 mm 1,6 mm Connecteurs rapides 100 pièces
12309979 6,35 mm 1,6 mm Connecteurs Luer 100 pièces
12319979 6,35 mm 1,6 mm Connecteurs rapides 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15757777 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W374734
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Formulé spécifiquement pour une utilisation avec les milieux présents dans les traitements pharmaceutiques et biotechnologiques
À utiliser avec la tête de pompe Wheaton Standard de 2,3 mm et la tête de pompe de 1,6 mm en option.
  • Le kit stérilisé par irradiation comprend un Luer mâle et Luer femelle ou des raccords à déconnexion rapide fixés sur une tubulure en TPE de 5 pi
  • Cinq ensembles conditionnés individuellement par boîte pour une mise en œuvre rapide sur des échantillons, cultures ou titres à valeur élevée
  • USP CLASSE VI et sans composants d’origine animale (ADCF)
  • Stérilisable par autoclave, irradiation, EtO, produits chimiques, réutilisable, thermoscellable, thermosoudable
Informations sur la commande
Tubulure en vrac disponible séparément (réf. cat. 03-410-305 à -307.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité USP classe VI
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,25 in
Diamètre (métrique) interne 6,35 mm
Matériau TPE
Longueur totale (impériale) 5 ft
Longueur totale (métrique) 152 cm
Épaisseur (impériale) 0,09 in
Épaisseur (métrique) 2,3 mm
À utiliser avec Tête de pompe Wheaton Standard de 2,3 mm et tête de pompe de 1,6 mm en option
Stérilité Stérile
Comprend Connecteurs Luer
Couleur Translucide
Type de produit Kit de raccordement