Learn More
DWK Life Sciences Flacons DBO borosilicatés de type I Wheaton™
Code produit 12483741 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Change view
Click to view available options
Numéro de séquence:
313 à 336
337 à 360
361 à 384
385 à 408
409 à 432
Plage:
313 à 336
337 à 360
361 à 384
385 à 408
409 à 432
Conditionnement:
24 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro de séquence Plage unitSize
12483741 313 à 336 313 à 336 24 pièces
12403751 337 à 360 337 à 360 24 pièces
12423751 361 à 384 361 à 384 24 pièces
12443751 385 à 408 385 à 408 24 pièces
12463751 409 à 432 409 à 432 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12483741 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 22749714G
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Contenez facilement des échantillons grâce à ces flacons DBO, dotés de bouchons en verre de type pastille
  • Structure en verre borosilicaté de type I
  • Conçu pour empêcher le piégeage d’air
  • Hauteur : 165 mm (6,5 in)
  • Diamètre : 69 mm (2,72 in)
  • Capacité : 300 ml (10 oz)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Oui
Volume (métrique) 300 mL
À utiliser avec (application) Pour incuber les échantillons dilués d’eaux usées, d’effluents d’eaux usées, d’eaux polluées et de déchets industriels afin de déterminer la quantité d’oxygène requise pendant la stabilisation de la matière organique dégradable par action biochimique aéro
Pastille de marquage Oui
Matériau Verre borosilicaté
Numéro de séquence 313 à 336
Plage 313 à 336
Bouchon Pastille
Volume (impérial) 10,14 oz.
Hauteur (impériale) 6,49 in
Hauteur (métrique) 16,5 cm
Diamètre (impériale) 2,7 in
Diamètre (métrique) 6,9 cm