Learn More
DWK Life Sciences Pince à sertir pour joint Uni-Dose Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products ProduitsDescription
- Poignée ergonomique
- Mâchoires de sertissage polies
- Poignée courte
- Ensemble de ressort
- Butée réglable
- Fixez les joints Uni-Dose 28.5 avec cette pince à sertir pour joints
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Crimpmaster Station de sertissage |