Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ avec finition supérieure sertie ; pas de bouchons
Code produit 11586295 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 mL
0,3 ml
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml
Hauteur (métrique):
32 mm
40 mm
41 mm
46 mm
61 mm
Diamètre (métrique) externe:
12 mm
13 mm
20 mm
Volume (impérial):
0,027 dr.
0,1 dr.
0,5 dr.
0.3 dr
0.8 dr
1,4 dr.
Conditionnement:
12 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) externe Volume (impérial) Conditionnement
11586295 5 ml 61 mm 20 mm 1,4 dr. 12 pièces
12693355 0,3 ml 32 mm 12 mm 0,1 dr. 12 pièces
12603365 0,3 ml 32 mm 13 mm 0,1 dr. 12 pièces
11576295 2 ml 40 mm 20 mm 0,5 dr. 12 pièces
12663355 0,1 mL 32 mm 12 mm 0,027 dr. 12 pièces
12643365 1 ml 41 mm 13 mm 0.3 dr 12 pièces
10531042 3 ml 46 mm 20 mm 0.8 dr 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11586295 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W986219NG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    280.00€
    237.76€ / 12 pièces
    Économisez 42.24€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
WHEATON™ V Vial™ avec finition Crimp Top ; sans fermetures. Les fermetures sont idéales pour les réactions à petite échelle, la centrifugation, le stockage, l’emballage et l’expédition d’échantillons essentiels. Fabriqué en verre borosilicate à faible extraction avec des fonds intérieurs coniques pour une récupération maximale des échantillons.
Idéal pour les réactions à petite échelle, la centrifugation, le stockage, l’emballage et l’expédition d’échantillons vitaux.
  • Non gradués
  • Fioles transparentes fabriquées à partir de Wheaton-33™ verre borosilicate peu extraible
  • Fonds intérieurs coniques conçus pour assurer un drainage total vers le bas afin d’une récupération maximale des échantillons
  • Finition à sertissage, fermetures achetées séparément
  • Adapté aux réactions à petite échelle, centrifugation, stockage, emballage et expédition d’échantillons vitaux
Informations sur la commande
Les bouchons sont vendus séparément.
Spécification
Diamètre (impériale) interne 0,51 in
Diamètre (métrique) interne 13 mm
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 20 mm
Matériau Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles)
Pré-fendu No
Stérilité Non stérile
Volume (métrique) 5 ml
À utiliser avec (application) Utilisé pour les réactions à petite échelle, la centrifugation, le stockage, l’emballage et l’expédition d’échantillons vitaux
Graduée Non
Modèle V conique
Volume (impérial) 1,4 dr.
Type de bouchon Bouchon à sertir
Quantité 12/Pk.
Marking Spot Non
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ASTM E438, USP Type I, Type I, Classe A
Hauteur (métrique) 61 mm
Type de produit V Vial avec table à sertir