Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ avec finition supérieure sertie ; pas de bouchons
Artikelnummer. 12693355 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volume (métrique):
0,1 mL
0,3 ml
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml
Hauteur (métrique):
32 mm
40 mm
41 mm
46 mm
61 mm
Diamètre (métrique) externe:
12 mm
13 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
12 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volume (métrique) Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) externe unitSize
12693355 0,3 ml 32 mm 12 mm 12 pièces
12603365 0,3 ml 32 mm 13 mm 12 pièces
11576295 2 ml 40 mm 20 mm 12 pièces
11586295 5 ml 61 mm 20 mm 12 pièces
12663355 0,1 mL 32 mm 12 mm 12 pièces
12643365 1 ml 41 mm 13 mm 12 pièces
10531042 3 ml 46 mm 20 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Artikelnummer. 12693355 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W986212NG
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Idéal pour les réactions à petite échelle, la centrifugation, le stockage, l’emballage et l’expédition d’échantillons vitaux.
  • Non gradués
  • Les flacons transparents sont fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction Wheaton-33™
  • Les fonds intérieurs coniques sont conçus pour fournir un drainage descendant total pour une récupération m
Ordreinfo
Les bouchons sont vendus séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diamètre (impériale) interne 0,196 in
Diamètre (métrique) interne 5 mm
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles)
Volume (métrique) 0,3 ml
À utiliser avec (application) Utilisé pour les réactions à petite échelle, la centrifugation, le stockage, l’emballage et l’expédition d’échantillons vitaux
Graduée Non
Modèle V conique
Volume (impérial) 0,1 dr.
Type de bouchon Bouchon à sertir
Certifications/Conformité ASTM E438, USP Type I, Type I, Classe A
Hauteur (métrique) 32 mm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.