Learn More
DWK Life Sciences Flacon Wheaton™ V Vial™ avec bouchon à vis à dessus solide, transparent
Tous les produits Wheaton Science Products ProduitsDescription
Includes
Bouchons à vis phénoliques noirs revêtus de caoutchouc 14B et revêtus de PTFE
Les flacons transparents sont fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction Wheaton-33™
Spécification
Spécification
| Matériau (doublure) | PTFE / caoutchouc 14B |
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (métrique) externe | 13 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles) |
| Volume (métrique) | 0,3 ml |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour les réactions à petite échelle, la centrifugation, le stockage, l‘emballage et l‘expédition |
| Graduée | Non |
| Modèle | V conique |
| Type de filetage | À vis |
| Volume (impérial) | 0,1 dr. |
| Afficher plus |