Learn More
DWK Life Sciences Ampoules de lyophilisation Wheaton™ Vacule™
Code produit 13431429 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
1,2cm
Conditionnement:
567 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement
13431429 1,2cm 567 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13431429 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W651446
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    699.00€
    621.21€ / 567 pièces
    Économisez 77.79€
    11% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Pour les échantillons de faibles volumes
  • En verre borosilicaté de type I
  • Disponible avec joint thermique ou bouchon
Spécification
Capacité (métrique) 2 mL
Matériau Verre borosilicaté (Type I)
Type de produit Ampule
Couleur Clear
Diamètre (métrique) externe 1,2cm
Diamètre (impériale) externe 0,472 in
Hauteur (métrique) 86mm
Hauteur (impériale) 3,3 in
Diamètre (impériale) supérieur 0,3 in