Learn More
DWK Life Sciences Bouchons en PP blanc avec joints en polyéthylène expansé revêtu de PTFE Wheaton™
Code produit 11798809 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Finition de col:
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
43-400
45-400
48-400
53-400
58-400
63-400
70-400
89-400
Matériau de revêtement:
Mousse de polyéthylène
PTFE / PE
Matériau:
Polypropylene, PTFE
Polypropylène
Nbre par carton:
144/boîte
48/boîte
72/boîte
Conditionnement:
144 pièces
48 pièces
72 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Finition de col Matériau de revêtement Matériau Nbre par carton Conditionnement
11798809 53-400 PTFE / PE Polypropylène 72/boîte 72 pièces
11784219 20-400 PTFE / PE Polypropylène 144/boîte 144 pièces
11714229 28-400 PTFE / PE Polypropylène 144/boîte 144 pièces
11708819 63-400 PTFE / PE Polypropylène 48/boîte 48 pièces
11704229 24-400 PTFE / PE Polypropylene, PTFE 144/boîte 144 pièces
11778809 43-400 PTFE / PE Polypropylène 72/boîte 72 pièces
11788809 45-400 Mousse de polyéthylène Polypropylène 72/boîte 72 pièces
11724229 33-400 PTFE / PE Polypropylène 144/boîte 144 pièces
11794219 22-400 Mousse de polyéthylène Polypropylène 144/boîte 144 pièces
11734229 48-400 PTFE / PE Polypropylène 72/boîte 72 pièces
11744229 58-400 PTFE / PE Polypropylène 72/boîte 72 pièces
11768809 38-400 PTFE / PE Polypropylène 72/boîte 72 pièces
10113052 89-400 PTFE / PE Polypropylène 48/boîte 48 pièces
11754229 70-400 PTFE / PE Polypropylène 48/boîte 48 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 11798809 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 239241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.00€
    172.08€ / 72 pièces
    Économisez 46.92€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
WHEATON™ Des bouchons en polypropylène blanc avec des doublures en polyéthylène mousse à face PTFE scellent solidement les bouteilles et fioles en verre. Le liner en mousse en PE à face PTFE résiste aux produits chimiques et se comprime pour un joint fiable, idéal pour les échantillons environnementaux, les produits pharmaceutiques et les réactifs diagnostiques.
Excellent pour les échantillons prélevés sur le terrain, les réactifs pharmaceutiques et de diagnostic
  • Le revêtement en polyéthylène mousse à face de PTFE offre une résistance chimique contre les produits chimiques de haute pureté, les acides forts et les solvants
  • La mousse de polyéthylène offre une compressibilité et des propriétés d’étanchéité fiables
  • Adapté aux échantillons environnementaux, aux produits pharmaceutiques et aux réactifs diagnostiques
  • Compatible avec les bouteilles en verre et les fioles
  • Construction à bouchon à vis en polypropylène blanc
  • Disponible en plusieurs tailles de finition de capsule GPI pour s’adapter à une gamme de finitions de bouteilles et de cols de fioles
Spécification
Couleur Blanc
Matériau Polypropylène
Nbre par carton 72/boîte
Stérilité Non stérile
Matériau de revêtement PTFE / PE
Finition de col 53-400
À utiliser avec (équipement) Bouteille ou flacon en verre
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ISO 9001
Jetable Réutilisable
Type de produit Bouchon à vis