Learn More
WHI-P180, MedChemExpress
Code produit 16490256
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16490256 2 mg
16459357 5 mg
16422887 50 mg
16406818 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16490256 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15769
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress WHI-P180 (Janex 3) is a multi-kinase inhibitor; inhibits RET, KDR and EGFR with IC50s of 5 nM, 66 nM and 4 μM, respectively.
WHI-P180 (Janex 3) is a multi-kinase inhibitor
Spécification
Nom chimique ou matériau WHI-P180
CAS 211555-08-7
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H15N3O3
Quantité 2 mg
Synonyme Janex 3
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (84.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC2=NC=NC(NC3=CC=CC(O)=C3)=C2C=C1OC
Poids moléculaire (g/mol) 297.31
Poids de la formule 297.31
Pourcentage de pureté 99.62%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease