Description
Pour le transport et l’utilisation de sacs remplis d’échantillons dans les laboratoires
- Les racks faits de fils métalliques enduits peuvent accueillir de nombreux matériaux de laboratoire
- Le rack à grille double avec seconde barre horizontale sous la barre supérieure empêche les sacs de glisser latéralement
- Le 01-812-5G peut être utilisé pour l’incubation de plaques en le tournant sur le côté
- Autoclavables
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Bleu |
| Capacité | Sachets (6) |
| Matériau | Fil métallique enduit |
| Positions | 6 |
| Forme | Rectangulaire |
| Empilables | Oui, si vide |
| Stérilité | Non stérile |
| Quantité | 1 de chaque |
| Dimensions (L x l x H) | 23,5 x 35 x 11,4 cm (9,25 x 13,75 x 4,5 po.) |
| Show More |