Learn More
Whirl-Pak™ Write-On Sachet d'échantillon de thio à support vertical
GREENER_CHOICE
Code produit 11757954 Tous les produits Whirl-Pak Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Épaisseur (impériale):
2,5 mil
3 mil
Longueur (impériale):
7,25 in
9 in
Capacité (impériale):
4 oz
10 oz.
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Épaisseur (impériale) Longueur (impériale) Capacité (impériale) unitSize
11757954 2,5 mil 7,25 in 4 oz 100 pièces
30281137 2,5 mil 7,25 in 4 oz 1000 pièces
11787954 3 mil 9 in 10 oz. 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11757954 Fournisseur Whirl-Pak™ Code fournisseur B01402WA
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28036
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le sachet tient complètement tout seul et contient 10 mg de thiosulfate de sodium actif pour neutraliser le chlore dans les échantillons d’eau.
  • Un gousset spécial situé sur le fond du sachet s’aplatit lorsque de l’eau est mise dans le sachet, ce qui lui permet de tenir complètement tout seul.
  • Aucun rack ou autre support n’est nécessaire pour maintenir le sachet à la verticale.
  • Oubliez le lavage et la stérilisation des flacons en verre et l’élimination des flacons coûteux.
  • Stériles et incassables
Specifications
Autoclavable Non autoclavable
Type de bouchon Rouleau et fil
Couleur Transparent avec bloc blanc
Jetable Usage unique
Matériau Polyéthylène
Stérilité Stérile
Volume plein 4 oz
Sans latex Oui
Nb par paquet 100/Pk.
Conditionnement externe Carton
Conditionnement interne protecteur Plastic (Plastique)
Quantité 25 sachets / poche, 100 sachets/boîte
Méthode de stérilisation Oxyde d'éthylène gazeux
Plage de températures (impériale) -320 °F à +180 °F
Plage de températures (métrique) -196 °C à +82 °C
Épaisseur (impériale) 2,5 mil
Dimensions (L x l) 18,5 x 7,5 cm (7,25 x 3 po)
Longueur (impériale) 7,25 in
Largeur (impériale) 3 in
Type de produit Sachet d'échantillon liquide
Capacité (impériale) 4 oz
Capacité (métrique) 118 mL
Longueur (métrique) 18,5 cm
Largeur (métrique) 7,5 cm
Épaisseur (métrique) 0,064 mm