Learn More
Whirl-Pak™ Write-On Sachet d'échantillon de thio à support vertical
Code produit 30281137 Tous les produits Whirl-Pak Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Épaisseur (impériale):
2,5 mil
3 mil
Longueur (impériale):
7,25 in
9 in
Capacité (impériale):
4 oz
10 oz.
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Épaisseur (impériale) Longueur (impériale) Capacité (impériale) Conditionnement
30281137 2,5 mil 7,25 in 4 oz 1000 pièces
11757954 2,5 mil 7,25 in 4 oz 100 pièces
11787954 3 mil 9 in 10 oz. 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30281137 Fournisseur Whirl-Pak™ Code fournisseur B01402WA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le sachet tient complètement tout seul et contient 10 mg de thiosulfate de sodium actif pour neutraliser le chlore dans les échantillons d’eau.
  • Un gousset spécial situé sur le fond du sachet s’aplatit lorsque de l’eau est mise dans le sachet, ce qui lui permet de tenir complètement tout seul.
  • Aucun rack ou autre support n’est nécessaire pour maintenir le sachet à la verticale.
  • Oubliez le lavage et la stérilisation des flacons en verre et l’élimination des flacons coûteux.
  • Stériles et incassables
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type de bouchon Rouleau et fil
Couleur Transparent avec bloc blanc
Jetable Usage unique
Matériau Polyéthylène
Stérilité Stérile
Volume plein 4 oz
Sans latex Oui
Nb par paquet 100/Pk.
Conditionnement externe Carton
Conditionnement interne protecteur Plastic (Plastique)
Quantité 25 sachets / poche, 100 sachets/boîte
Méthode de stérilisation Oxyde d'éthylène gazeux
Plage de températures (impériale) -320 °F à +180 °F
Plage de températures (métrique) -196 °C à +82 °C
Épaisseur (impériale) 2,5 mil
Dimensions (L x l) 18,5 x 7,5 cm (7,25 x 3 po)
Longueur (impériale) 7,25 in
Largeur (impériale) 3 in
Type de produit Sachet d'échantillon liquide
Capacité (impériale) 4 oz
Capacité (métrique) 118 mL
Longueur (métrique) 18,5 cm
Largeur (métrique) 7,5 cm
Épaisseur (métrique) 0,064 mm