Learn More
Thermo Scientific™ Plaques Immuno blanches de 96 puits
Descripción
Effectuez des immunoessais quantitatifs et qualitatifs tels que les tests ELISA et les tests de liaison grâce aux plaques immunologiques à 96 puits blanches Thermo Scientific™. Ces plaques, compatibles avec les instruments courants, offrent des résultats optimaux, une fiabilité de lot à lot et une reproductibilité de puits à puits.
Caractéristiques
- La plaque présente un encombrement conforme aux normes SBS — compatible avec les équipements standard
- Proposée avec des puits à fond plat ou rond
- Choix de trois types de surface pour liaison optimale
- Homogénéité/reproductibilité de liaison certifiée
Choix de la surface :
- Plaques Thermo Scientific PolySorp, Microfluor 1, Microlite 1+ et Universal Binding (UB) pour l’adsorption des molécules hydrophobes
- La plaque Thermo Scientific MaxiSorp est hydrophile et idéale pour les tests sur anticorps en sandwich
- Les plaques Thermo Scientific Microfluor 2 et Microlite 2+ sont légèrement hydrophiles et fixent divers types de biomolécules
Blanc :
- Offre une réflexion maximale
- Autofluorescence et autoluminescence minimales
Compatibles avec :
Couvercles pour plaques Thermo Scientific MicroWell, film de scellage et membrane perméable
Informations de commande :
Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
Especificaciones
Especificaciones
| Propriété de liaison | Hydrophobe |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Méthode de détection | Chimiluminescence |
| Array | 8 x 12 |
| Conditionnement | 50 sachet, 25 boîtes |
| Couleur | Blanc |
| Type de produit | Microplaque |
| Matériau | Plastique |
| Nbre de puits | 96 |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.