Learn More
Thermo Scientific™ Plaques Immuno blanches de 96 puits
Description
Effectuez des immunoessais quantitatifs et qualitatifs tels que les tests ELISA et les tests de liaison grâce aux plaques immunologiques à 96 puits blanches Thermo Scientific™. Ces plaques, compatibles avec les instruments courants, offrent des résultats optimaux, une fiabilité de lot à lot et une reproductibilité de puits à puits.
Caractéristiques
- La plaque présente un encombrement conforme aux normes SBS — compatible avec les équipements standard
- Proposée avec des puits à fond plat ou rond
- Choix de trois types de surface pour liaison optimale
- Homogénéité/reproductibilité de liaison certifiée
Choix de la surface :
- Plaques Thermo Scientific PolySorp, Microfluor 1, Microlite 1+ et Universal Binding (UB) pour l’adsorption des molécules hydrophobes
- La plaque Thermo Scientific MaxiSorp est hydrophile et idéale pour les tests sur anticorps en sandwich
- Les plaques Thermo Scientific Microfluor 2 et Microlite 2+ sont légèrement hydrophiles et fixent divers types de biomolécules
Blanc :
- Offre une réflexion maximale
- Autofluorescence et autoluminescence minimales
Compatibles avec :
Couvercles pour plaques Thermo Scientific MicroWell, film de scellage et membrane perméable
Informations de commande :
Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
Specifications
Specifications
| Propriété de liaison | Hydrophile |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Array | 8 x 12 |
| Conditionnement | 80 boîtes |
| Couleur | Blanc |
| Type de produit | Microplaque |
| Matériau | PS |
| Nbre de puits | 96 |
| Show More |