Learn More
Thermo Scientific™ Plaques Immuno noires et blanches de 384 puits
BIOPHARMA
Code produit p-4555270
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Conditionnement:
30 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10385991 Blanc 30 pièces
10395991 Noir 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10385991 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 460372
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Réalisez des immunoessais quantitatifs et qualitatifs avec ces plaques immunologiques à 384 puits blanches et noires.
Réalisez des immunoessais quantitatifs et qualitatifs avec les plaques immunologiques à 384 puits blanches et noires Thermo Scientific™. Idéales pour les tests ELISA et les tests de liaison, ces plaques sont compatibles avec les instruments courants. Elles offrent une fiabilité de lot à lot et une reproductibilité de puits à puits pour des résultats optimaux.
Caractéristiques :
  • La plaque présente un encombrement SBS, s’adapte à l’équipement standard et est disponible avec des puits à fond plat
  • La plaque Thermo Scientific MaxiSorp est hydrophile et idéale pour les tests sur anticorps en sandwich
  • La plaque est proposée en noir ou blanc pour un choix optimal du type d’application
  • Une liaison certifiée permet l’homogénéité/reproductibilité.
Blanc :
  • Réflexion maximale / autofluorescence minimale et autoluminescence
Noir :
  • Minimise les interférences, la lumière rétrodiffusée et le bruit de fond dans la lecture de fluorescence
Compatibles avec :
Couvercles pour plaques Thermo Scientific MicroWell, film de scellage et membrane perméable
Informations de commande :
La disponibilité peut varier d’un pays à l’autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Propriété de liaison Hydrophile
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Méthode de détection Chimiluminescence
Array 16 x 24
Conditionnement 30 boîtes
Couleur Blanc
Type de produit Microplaque
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 384
Volume (métrique) de travail 100 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface MaxiSorp
Type de puits Carré
À utiliser avec (application) Fluorescence et luminescence
Nbre par carton 30
Nb par paquet 10
Blocage de la plaque Aucun
Molécule cible Anticorps (glycoprotéines)
Modèle de puits F384