Learn More
GA International White Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage on Small Roll
Artikelnummer. 17800688
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Dimensions (L x l):
101,6 x 101,6 mm
101,6 x 12,7 mm
101,6 x 25,4 mm
101,6 x 50,8 mm
19,1 x 38,1 mm
22,2 x 22,2 mm
23 x 19,1 mm
24 x 27 mm
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 19,1 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 31,8 mm
25,4 x 50,8 mm
28,6 x 19,1 mm
31,8 x 22,2 mm
31,8 x 31,8 mm
31,8 x 25,4 mm
32,5 x 15,9 mm
33 x 15,9 mm
38,1 x 12,7 mm
38,1 x 19,1 mm
38,1 x 25,4 mm
44,5 x 19,1 mm
48 x 31,8 mm
50,8 x 19,1 mm
50,8 × 38,1 mm
50,8 x 50,8 mm
57,2 x 25,4 mm
63,5 x 12,7 mm
63,5 x 38,1 mm
63,5 x 25,4 mm
76,2 x 101,6 mm
76,2 x 76,2 mm
76,2 x 25,4 mm
76,2 x 50,8 mm
Pakningsstørrelse:
1000 pièces
250 pièces
300 pièces
500 pièces
35 product options available for selection
Product selection table with 35 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensions (L x l) Pakningsstørrelse
17800688 50,8 x 19,1 mm 1000 pièces
17800958 38,1 x 19,1 mm 1000 pièces
17889987 25,4 x 31,8 mm 1000 pièces
17811158 101,6 x 101,6 mm 300 pièces
17879607 101,6 x 25,4 mm 1000 pièces
17849217 76,2 x 101,6 mm 300 pièces
17880868 50,8 × 38,1 mm 1000 pièces
17889117 23 x 19,1 mm 1000 pièces
17879317 24 x 27 mm 1000 pièces
17870878 19,1 x 38,1 mm 1000 pièces
17801208 33 x 15,9 mm 1000 pièces
17859617 57,2 x 25,4 mm 1000 pièces
17879617 63,5 x 38,1 mm 1000 pièces
17870048 38,1 x 12,7 mm 1000 pièces
17890048 44,5 x 19,1 mm 1000 pièces
17851248 50,8 x 50,8 mm 1000 pièces
17861058 25,4 x 25,4 mm 1000 pièces
15918186 63,5 x 12,7 mm -
17879207 76,2 x 25,4 mm 1000 pièces
17840398 48 x 31,8 mm 1000 pièces
17800868 101,6 x 12,7 mm 1000 pièces
17890768 25,4 x 19,1 mm 1000 pièces
17819417 38,1 x 25,4 mm 1000 pièces
17870218 76,2 x 50,8 mm 1000 pièces
17809427 28,6 x 19,1 mm 1000 pièces
17829527 31,8 x 25,4 mm 1000 pièces
17848947 63,5 x 25,4 mm 1000 pièces
17879667 101,6 x 50,8 mm 500 pièces
17132296 31,8 x 31,8 mm -
17861118 25,4 x 12,7 mm 1000 pièces
17889957 25,4 x 50,8 mm 1000 pièces
17889257 32,5 x 15,9 mm 1000 pièces
17831138 22,2 x 22,2 mm 1000 pièces
17819487 76,2 x 76,2 mm 250 pièces
17829197 31,8 x 22,2 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 35 options available.
35 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17800688 Leverandør GA International Leverandørnr. JTTA128C11WH
Expédition estimée: 24-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Thermal-transfer cryogenic labels for cryo vials, microtubes, cryo/freezer boxes, etc. destined for storage in liquid and vapor phase liquid nitrogen, laboratory freezers, or transport on dry ice.
  • Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen (-196°C)
  • Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
  • Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
  • Require no cure time before liquid nitrogen immersion and will also adhere to wet surfaces
  • Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
  • Available in various sizes
  • Stored on a 25.4 mm roll
Tekniske data
Type d’adhésif Permanent
Couleur White
Finition Matte
Format Roll
Matériau Thermoplastic Film
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
Étiquettes par rangée 1 Label
Quantité 1000/Pk.
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -321°F à +230°F
Plage de températures (métrique) -196°C à +110°C
Dimensions (L x l) 50,8 x 19,1 mm
Longueur (impériale) 0,75 po
Longueur (métrique) 19.1 mm
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50.8 mm
Diamètre (impériale) 1 in
Diamètre (métrique) 25.4 mm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.