Learn More
Buerkle™ Forceps jetables blancs
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 16505210 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de pointe:
Angulaire, pointu
Large
Pointues
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de pointe Stérilité unitSize
16505210 Angulaire, pointu Non stérile 100 pièces
16515210 Pointues Non stérile 100 pièces
16525210 Large Non stérile 100 pièces
16535210 Angulaire, pointu Stérile 100 pièces
16545210 Pointues Stérile 100 pièces
16555210 Large Stérile 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16505210 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53780040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.67€
    37.25€ / 100 pièces
    Économisez 21.42€
    36% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les forceps jetables conviennent parfaitement à la préhension, au levage et au déplacement de petits objets tels que les tissus fins ou les échantillons solides.
  • Les poignées cannelées garantissent également une manipulation optimale et sécurisée avec une grande précision au travail
  • Les forceps en plastique léger à usage unique permettent d’alléger la tâche au travail
  • Les assistants de laboratoire fabriqués en salle blanche répondent aux normes les plus rigoureuses et évitent la contamination croisée ou les impuretés dans l’échantillon examiné
  • Les pinces brucelles de laboratoire conviennent aux applications chimiques, pharmaceutiques ou cosmétiques, ainsi qu’à l’industrie agro-alimentaire et aux utilisations scientifiques
  • Les forceps stériles sont conditionnés individuellement
  • Destiné à un usage unique
  • Fabrication en salle blanche (classe 7)
  • Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA
  • Embout pointu / incliné : Les forceps jetables ont des pointes de préhension fines, lisses et incurvées. Différents matériaux peuvent être conservés et traités de manière fiable avec des embouts pointus
  • Pointe pointue : Les forceps anatomiques ont une pointe droite, cannelée à l’intérieur. Cela permet de saisir les matériaux sensibles de manière fiable
  • Pointe large : Les forceps jetables ont des extrémités à pointe large. L’embout large est lisse et émoussé. Il empêche le matériau d’être endommagé lorsqu’il l’est saisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Forceps
Longueur (impériale) 5,12 in
Longueur (métrique) 130 mm
Matériau Polystyrène
Nb par paquet 100 (grand paquet)
Stérilité Non stérile
Modèle Étalon
Type de pointe Angulaire, pointu