Learn More
Thermo Scientific™ Plateaux jetables blancs pour agitateurs / incubateurs
Code produit 13216209
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5/boîte
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13216209 5/boîte 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13216209 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur BC0104A
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Stimulez le système d’hémoculture Thermo Scientific™ Oxoid™ Signal™ pendant son agitation et son incubation à l’aide de ces plateaux pour agitateurs/incubateurs jetables.
Prenez en charge le système de culture de sang Thermo Scientific™ Oxoid™ Signal™ pendant l’agitation et l’incubation à l’aide de Thermo Scientific™ Oxoid™ Signal™ Plateaux pour agitateurs / incubateurs jetables. Le système de culture du sang Signal est un système de milieu manuel unique conçu pour détecter les organismes aérobies, anaérobies et microaérophiles.
Le système de culture du sang Signal (BC0100M) est livré complet avec des flacons de culture du sang remplis de milieu de culture de sang, des dispositifs indicateurs de croissance et des plateaux d’incubation. Les plateaux d’incubation peuvent être commandés séparément, si nécessaire :
Un seul plateau agitateur incubateur jetable blanc peut contenir jusqu’à 10 flacons.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5/boîte