Learn More
Beschreibung
- Le volume contenu est gravé sur la poignée
- Le bord avant plat de la cuillère volumétrique est idéal pour prélever le milieu depuis le fond du récipient ou pour atteindre les coins du récipient, ce qui permet de vider les petites quantités restantes
- Le fond plat permet de poser la cuillère volumétrique sans renverser le contenu
- La cuillère de dosage jetable est adaptée pour une utilisation en tant que cuillère à échantillons pour prélever de petites quantités d’échantillons
- Comme la cuillère volumétrique en plastique a été développée pour une seule utilisation, il n’y a pas de nettoyage et la possibilité de contamination croisée et d’impuretés est exclue
- Les cuillères de dosage et les cuillères volumétriques conviennent à des mesures précises pour les applications chimiques et pharmaceutiques, les cosmétiques, les aliments pour animaux et l’industrie alimentaire et des boissons
- Les versions stériles sont conditionnées individuellement
- Avec bord racleur
- Destiné à un usage unique
- Fabrication en salle blanche (classe 7)
- Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA
Spezifikation
Spezifikation
| Quantité | 100/boîte |
| Description | Cuillère doseuse avec rebord d’enlèvement pour mesurer exactement. |
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité (métrique) | 0,5 ml |
| Couleur | blanc |
| Certifications/Conformité | Food Contact, Reach, RoHS |
| Jetable | Usage unique |
| Type de produit | Cuillère |
| À utiliser avec (application) | Spécialement pour les industries alimentaire, animale et pharmaceutique |
| Matériau | Polystyrène |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?