Learn More
Kautex™ PEHD, bouchon à vis blanc avec pompe de distribution
Description
- Fourni avec une pompe de distribution pour faciliter l’accès au contenu
- De couleur blanche
- Ces applications incluent le stockage, l’emballage et le transport
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| À utiliser avec (application) | Stockage, emballage, transport |
| À utiliser avec (équipement) | Bidons industriels de 25 ml, série 353 |
| Comprend | Pompe de distribution |
| Matériau | PE-HD |
| Type de produit | Robinets d’arrêt |