Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Prep™ ScottPure™ Lingettes pour tâches critiques
Code produit 12665636 Tous les produits Kimberly-Clark Professional Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
178 x 178 mm
Conditionnement:
1350 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
12665636 178 x 178 mm 1350 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12665636 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 61930
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.52€
    164.86€ / 1350 pièces
    Économisez 54.66€
    24% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Kimtech™ Prep™ ScottPure™ Les lingettes Critical Task sont conçues pour une excellente absorption et un essuyage à faible peluchage.
  • Faibles substances extractibles (sans liants ni surfactants)
  • Conçus pour fonctionner avec des solvants (résistants aux acides, aux bases et aux solvants )
  • Elles sont fabriquées en 100 % rayonne / polyester à faible peluchage pour une douceur façon chiffon
  • Pour les applications, y compris les zones de fabrication propres, l’impression et bien plus encore
  • Le matériau absorbant, polyester / rayonne à faible peluchage présente de faibles substances extractibles
  • Les lingettes effet chiffon sont résistantes à l’acide, à la base et aux solvants
  • Le rouleau de traction central est doté d’une pellicule en poly qui sert de distributeur pour protéger le rouleau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Essuie-glace industriel de moyenne résistance
Longueur (impériale) 7 in
Longueur (métrique) 178 mm
Largeur (impériale) 7 in
Largeur (métrique) 178 mm
Matériau Polyester/rayonne non tissé hydrolié
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 178 x 178 mm
Format Rouler
À utiliser avec (application) Tâches d’essuyage où la précision et la fiabilité sont essentielles, utilisées dans l’aéronautique, les zones de fabrication propres, la fabrication de DVD et l’impression
Quantité d’emballage 1350 Paquets