Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ Wettask™ Pouvoir Clean™ Lingettes pour solvants 7762
Code produit 11862160
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité d’emballage:
6 Paquets
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité d’emballage Conditionnement
11862160 6 Paquets 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11862160 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 7762
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
Lingettes jetables résistantes et peu pelucheuses, avec Wettask™ Un distributeur de rouleau d'essuie-tout avec le solvant de votre choix permet de maîtriser les coûts et d'améliorer la sécurité dans les environnements de soins de santé très fréquentés. Quantité : 6 rouleaux x 90 lingettes nettoyantes blanches (540 au total)
  • Chaque rouleau de recharge de lingettes contient 90 lingettes blanches WypAll Wettask™ Pouvoir Clean™ lingettes nettoyantes prêtes à être imprégnées du solvant de votre choix
  • Les lingettes résistantes et peu pelucheuses sont idéales pour la prévention des infections dans les environnements de soins de santé très fréquentés.
  • Lingettes sèches hygiéniques résistantes aux moisissures et aux bactéries
  • Conçu pour être utilisé avec le Wettask™ Seau distributeur de rouleaux de lingettes nettoyantes (code produit 7919), un système de nettoyage hermétique et rechargeable utilisant ces lingettes avec le solvant, désinfectant, produit chimique ou détergent de votre choix.
  • Le couvercle à fermeture automatique unique réduit l'exposition des travailleurs aux COV nocifs en maintenant le système fermé en permanence, contribuant ainsi à maîtriser les coûts des solvants et à améliorer la sécurité en réduisant les déversements.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Essuyeur DSX
Longueur (impériale) 12,59 in
Longueur (métrique) 318 mm
Largeur (impériale) 12,59 in
Largeur (métrique) 305 mm
Matériau Papier
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 318 x 305 mm
Format Rouler
À utiliser avec (application) Pour le nettoyage et la désinfection sans pulvérisation, le contrôle des infections dans les zones de soins de santé, la résistance aux moisissures et aux bactéries
Quantité d’emballage 6 Paquets