Learn More
GA International White Permanent Autoclave-Resistant Thermal-Transfer Labels
Code produit 17894396
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
101,6 x 63,5 mm
101,6 x 25,4 mm
101,6 x 50,8 mm
31,8 x 16 mm et cercle de 9,5 mm
33 x 15,9 mm
50,8 x 25,4 mm
50,8 x 50,8 mm
57,1 x 31,7 mm
63,5 x 31,8 mm
66,8 x 28,6 mm
76,2 x 25,4 mm
Diamètre (métrique):
25,4 mm
76,2 mm
Conditionnement:
1000 pièces
2000 pièces
500 pièces
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Diamètre (métrique) Conditionnement
17894396 66,8 x 28,6 mm 25,4 mm 2000 pièces
17864766 31,8 x 16 mm et cercle de 9,5 mm 25,4 mm 2000 pièces
17815066 31,8 x 16 mm et cercle de 9,5 mm 76,2 mm 2000 pièces
17814406 66,8 x 28,6 mm 76,2 mm 2000 pièces
17864966 101,6 x 25,4 mm 25,4 mm 1000 pièces
17834496 101,6 x 25,4 mm 76,2 mm 1000 pièces
17804976 33 x 15,9 mm 25,4 mm 1000 pièces
17814776 33 x 15,9 mm 76,2 mm 1000 pièces
17854286 63,5 x 31,8 mm 25,4 mm 1000 pièces
17804776 63,5 x 31,8 mm 76,2 mm 2000 pièces
17855066 101,6 x 63,5 mm 25,4 mm 500 pièces
17874196 101,6 x 63,5 mm 76,2 mm 1000 pièces
17874576 57,1 x 31,7 mm 25,4 mm 2000 pièces
17864286 57,1 x 31,7 mm 76,2 mm 2000 pièces
17874146 50,8 x 50,8 mm 25,4 mm 1000 pièces
17844366 50,8 x 50,8 mm 76,2 mm 2000 pièces
17815036 50,8 x 25,4 mm 25,4 mm 2000 pièces
17884366 50,8 x 25,4 mm 76,2 mm 2000 pièces
17814466 76,2 x 25,4 mm 25,4 mm 1000 pièces
17824426 76,2 x 25,4 mm 76,2 mm 2000 pièces
17854846 101,6 x 50,8 mm 25,4 mm 500 pièces
17874546 101,6 x 50,8 mm 76,2 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Code produit 17894396 Fournisseur GA International Code fournisseur AUTT105C12WH
Expédition estimée: 02-12-2026
Permanent autoclave-resistant labels withstand various sterilization procedures, including in steam autoclaves, dry heat ovens, gamma irradiators, and ethylene oxide gas sterilizers.
  • The versatile labels can permanently adhere to a variety of surfaces such as metal, plastic, and glass
  • Can resist high temperatures, ideal for multiple steam autoclave sterilization cycles, gamma irradiation (up to 50 KGy), and Ethylene oxide sterilization
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type d’adhésif Permanent
Couleur White
Finition Medium Gloss
Format Roll
Matériau Thermoplastic Film
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
Étiquettes par rangée 1 Label
Quantité 2000/Pk.
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -76°F to +302°F
Plage de températures (métrique) -60°C to +150°C
Dimensions (L x l) 66,8 x 28,6 mm
Longueur (impériale) 1.13 in.
Longueur (métrique) 28.6 mm
Largeur (impériale) 2,63 in
Largeur (métrique) 66.8 mm
Diamètre (impériale) 1 in
Diamètre (métrique) 25,4 mm