Learn More
3M™ Combinaisons de protection blanches jetables, série 4545
Code produit 12922305 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
Hauteur (impériale):
64 à 67 po
66 à 69 in
69 à 71 in
70 à 74 in
73 à 76 in
76 à 78 po
78 à 81 in
Hauteur (métrique):
164 à 170 cm
167 à 176 cm
174 à 181 cm
179 à 187 cm
186 à 194 cm
194 à 200 cm
200 à 206 cm
Conditionnement:
20 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Hauteur (impériale) Hauteur (métrique) Conditionnement
12922305 M 66 à 69 in 167 à 176 cm 20 pièces
12912315 XXXXL 78 à 81 in 200 à 206 cm 20 pièces
12972305 L 69 à 71 in 174 à 181 cm 20 pièces
12912305 S 64 à 67 po 164 à 170 cm 20 pièces
12982305 XL 70 à 74 in 179 à 187 cm 20 pièces
12992305 2XL 73 à 76 in 186 à 194 cm 20 pièces
12902315 3XL 76 à 78 po 194 à 200 cm 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12922305 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100198129
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre une protection conforme à la directive de catégorie III, type 5/6 relative aux équipements de protection individuelle. La combinaison de protection série 4545 protège contre les particules radioactives et les agents biologiques et réduit l’accumulat
  • Conçues pour être confortables et assurer une grande protection
  • Excellente protection contre les particules sèches et certaines éclaboussures de produits chimiques liquides limitées
  • Protection biologique testée selon la norme EN 14126
  • Matériau microporeux laminé, doux et bien drapé
  • Certifiées pour protéger également contre les particules radioactives et les agents biologiques et réduire l’accumulation de charge statique.
  • Peluchage très faible
  • Convient à une large gamme d’applications, y compris dans de nombreuses salles blanches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaison de protection
Dimensions M
Sexe Unisexe
Matériau Polyéthylène, stratifié polyester/polyéthylène
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette Tricoté
Type de cagoule 3 parties
Type de bouchon Fermeture éclair frontale avec rabat anti-tempête
Type de couture Surfilée, Lié
Stérilité Non stérile
Type de protection Directive EPI de catégorie III, type 5/6
Taille (impériale) de la poitrine 36 à 39 in
Taille (métrique) de la poitrine 92 à 100 cm
Hauteur (impériale) 66 à 69 in
Hauteur (métrique) 167 à 176 cm