Learn More
CORNING GOSSELIN™ Pot en polypropylène blanc avec bouchon à vis
Code produit 12327487
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
500 mL
Conditionnement:
300 pièces
90 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
12327487 125 mL 300 pièces
12357487 500 mL 90 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12327487 Fournisseur CORNING GOSSELIN™ Code fournisseur PV12501
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le pot CORNING GOSSELIN™, en PP blanc, avec bouchon à vis, est résistant aux chocs et disponible en différentes tailles pour répondre à vos besoins de stockage.
  • Fabriqué en polypropylène (PP) résistant aux chocs
  • Blanc ou ivoire
  • Bouchon à vis
  • Assemblé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polypropylène
Capacité (métrique) 125 mL
Type de bouchon Bouchon à vis
Couleur blanc
Nbre par carton 300/Carton