Learn More
Spectrum™ Labs Bouchons standard en polypropylène blanc
Click to view available options
Largeur (métrique):
12 mm
75 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
Ces bouchons en polypropylène se verrouillent sur la tubulure, formant un sac assurant un joint étanche. Les bouchons ordinaires flottent dans l’eau. Ils éliminent le besoin de nouer des nœuds dans la tubulure de dialyse, pratique qui peut nuire à la porosité d’une membrane. Plus légers que l’eau, les bouchons réguliers sont normalement utilisés avec des bouchons lestés ou magnétiques lestés. Fixez un bouchon ordinaire au sommet de la tubulure de dialyse et un bouchon lesté ou magnétique au fond pour un flottement vertical. Ne pas utiliser avec la tubulure à membrane en ester de cellulose. Autoclavables.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bouchon standard |
| Matériau | Polypropylène |
| Largeur (métrique) | 75 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Type de bouchon | Bouchon standard |
| Couleur | Blanc |
| Méthode de stérilisation | Autoclavables |
| Plage de températures (métrique) | 0°C à 121°C |
| Quantité | 10/boîte |
| Afficher plus |