Learn More
Deutsch Neumann™ Tubulure en PTFE blanc
Code produit 10274954
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1 mm
1,5 mm
3 mm
10 mm
Diamètre (métrique) externe:
3 mm
5 mm
12 mm
Conditionnement:
5m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe unitSize
10274954 3 mm 5 mm 5m
10001124 10 mm 12 mm 5m
10336924 1 mm 3 mm 5m
10421084 1,5 mm 3 mm 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10274954 Fournisseur Deutsch Neumann™ Code fournisseur 3400305
 Article restreint
Expédition estimée: 28-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La tubulure en PTFE blanche résiste à une température allant jusqu’à 270°C en l’absence de pression active.
  • En polytétrafluoroéthylène (PTFE)
  • Commande minimale d’une longueur de 5 m
  • Presque totalement chimiquement inerte
  • Excellente flexibilité et résistance, même à basse température
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001:2008
Diamètre (métrique) interne 3 mm
Matériau PTFE
Diamètre (métrique) externe 5 mm
Longueur totale (métrique) 5 m
Épaisseur (métrique) 1 mm
Quantité d’emballage 1 de chaque
Couleur blanc
Max. Operating Temperature (Metric) 270 °C
Type de produit Tubulures en plastique