Learn More
Kimberly-Clark™ Essuyeurs WypAll™
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Dimensions (L x l):
38 x 23,5 cm
38,5 x 32,5 cm
Quantité d’emballage:
1 rouleau x 1000 feuilles
Conditionnement:
1 rouleau
Description
- Conçus pour l'essuyage de surface léger dans les environnements industriels et de traitement.
- La technologie AIRFLEX™
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingette L10 |
| Longueur (impériale) | 11.81 in. |
| Longueur (métrique) | 38,5 cm |
| Largeur (impériale) | 11.81 in |
| Largeur (métrique) | 32,5 cm |
| Matériau | Tissu AIRFLEXtrade; |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x l) | 38,5 x 32,5 cm |
| Format | Grand rouleau perforé |
| À utiliser avec (application) | Pour les tâches d’essuyage moyennes comme le polissage du verre ou des surfaces lisses et le nettoyage des outils. |
| Afficher plus |