Learn More
Heathrow Scientific™ Broken Glass Keeper™ Conteneur de collecte et d'élimination
Shop All Thermo Scientific CO₂ Incubators ProductsDescription
Disponible en modèles sur pied et à poser. Les deux modèles sont fabriqués en USA .
Sur pieds
- Conteneur robuste en carton ondulé
- Revêtement en plastique épais et transparent
- Unique Reclose-a/Remove-a-Lid™ avec une ouverture extra large
- Le rabat intérieur du couvercle assure une fermeture hermétique pour son élimination.
- Navires et magasins à plat
- Dimensions : 12 in L x 12 in P x 27 in H (30,5 x 30,5 x 68,6 cm)
- Capacité : 16,6 gal (63 L)
- Fabriqué en carton robuste avec une doublure intérieure en plastique et des coins renforcés pour contenir des quantités modérées de liquides.
- Les couvercles à verrouillage automatique maintiennent le contenu en toute sécurité.
- Les supports de table se déplient pour atteindre des dimensions de 15 x 15 x 25 cm (6 x 6 x 10 in) et peuvent contenir jusqu'à 5 000 cm³ de matériau.
- Autoclavable
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 63 L |
| Capacité (impériale) | 16,6 gal. |
| Couleur | White |
| Jetable | Single-use |
| Sans latex | Yes |
| Modèle | Sol |
| Stérilité | Non-sterile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| À utiliser avec (application) | Verre brisé non contaminé |
| Matériau | Corrugated Cardboard |
| Show More |