Learn More
MP Biomedicals™ Sérum entier
Code produit 11474305 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mL
Conditionnement:
2mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474305 2 mL 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11474305 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0855979
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Convient à une utilisation en régulation des protéines sériques dans l’immunoélectrophorèse, le test d’Ouchterlony et d’autres techniques d’immunoprécipitation.
Spécification
Tampon Phosphate de sodium 0,02 M, chlorure de sodium 0,14 M, pH 7,3, filtré à travers un filtre de 0,22 µm μmfilter, en flacon et lyophilisé.
Description Sérum humain entier
Quantité 2 mL