Learn More
Fisherbrand™ Oculaire de microscope à champ large, 13 mm
Code produit 12891573 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pouvoir grossissant:
15X
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pouvoir grossissant Conditionnement
12891573 15X 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12891573
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00€
    166.64€ / 1 pièces
    Économisez 42.36€
    20% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Utilisez cet oculaire avec les microscopes stéréoscopiques trinoculaires Steddy. Fisherbrand™ Les oculaires des microscopes à champ large sont conçus de manière ergonomique pour une utilisation quotidienne.
  • Pour microscope stéréo trinoculaire Steddy
Spécification
Type Oculaire grand champ
Diamètre (métrique) 13 mm
À utiliser avec (équipement) microscope stéréo trinoculaire Steddy
Pouvoir grossissant 15X