Learn More
Thermo Scientific™ Conditionnement en verre ambré à col large I-Chem™ avec bouchon
GREENER_CHOICE
Code produit 17694845
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
60 ml
120 mL
120 ml
250 ml
250 ml
500 mL
500 ml
950 mL
950 ml
1250 mL
2500 mL
Niveau:
Certifiés
Non traitées
Traités
Taille du bouchon:
33 à 400 mm
33-400 mm
38 à 400 mm
38-400 mm
45 à 400 mm
45-400 mm
53 à 400 mm
53-400 mm
70 à 400 mm
70-400 mm
Nbre par carton:
4
6
12
24
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
4 pièces
6 pièces
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Niveau Taille du bouchon Nbre par carton unitSize
17694845 120 mL Non traitées 38 à 400 mm 12 12 pièces
15259079 60 ml Non traitées 33-400 mm 24 24 pièces
16439449 60 mL Traités 33 à 400 mm 24 24 pièces
15399550 60 ml Certifiés 33-400 mm 24 24 pièces
15265802 120 ml Certifiés 38-400 mm 12 12 pièces
17614855 120 mL Traités 38 à 400 mm 12 12 pièces
17654855 250 ml Certifiés 45 à 400 mm 12 12 pièces
17624855 250 ml Traités 45 à 400 mm 12 12 pièces
15299079 250 ml Non traitées 45-400 mm 12 12 pièces
15239089 500 ml Non traitées 53-400 mm 12 12 pièces
17634855 500 mL Traités 53 à 400 mm 12 12 pièces
13224570 500 ml Certifiés 53-400 mm 12 -
17604855 950 mL Non traitées 53 à 400 mm 12 12 pièces
15272200 950 ml Traités 53-400 mm 12 12 pièces
15788128 950 mL Certifiés 53 à 400 mm 12 12 pièces
15798128 1250 mL Certifiés 70 à 400 mm 6 6 pièces
15708138 2500 mL Certifiés 70-400 mm 4 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 17694845 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 1410120
Recueillez des échantillons de sol, de boues, de déchets et d’eau pour une variété d’analytes cibles organiques et inorganiques où une protection légère est nécessaire avec ces conditionneurs en verre ambré à col large.
Recueillez des échantillons de sol, de boues, de déchets et d’eau pour une variété d’analytes cibles organiques et inorganiques où une protection lumineuse est nécessaire avec les conditionneurs à col large en verre ambré Thermo Scientific™ I-Chem™. Les conditionneurs sont disponibles certifiés répondant aux spécifications de performance de l’EPA (Agence pour la protection de l’environnement) relatives aux composés organiques semi-volatiles, aux pesticides, aux PCB et à l’analyse des métaux ; traités de la même manière que les flacons certifiés mais sans documents de certification, ou non traités et prêts pour votre propre procédure de nettoyage.
  • Cuve en verre sodocalcique ambré de type III, recommandée pour les échantillons photosensibles
  • Bouchon fermé sur le dessus, blanc en PP avec revêtement en PTFE
  • Tailles disponibles comprises entre 60 et 2 500 ml
  • Bouchons assemblés sur les flacons
Cuves certifiées livrées avec les caractéristiques suivantes :
  • Certifiées conformes ou supérieures aux normes basées sur les performances de l’EPA pour l’analyse des composés organiques semi-volatils, des pesticides, des PCB et des métaux
  • Certificat d’analyse inclus dans la boîte et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque cuve porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
  • Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
  • Conditionnement avec séparateurs en panneaux de particules pour amortir et protéger contre la casse ; Suremballage requis pour l’expédition
Les cuves traitées sont manipulées de la même manière que les cuves certifiées et livrées avec toutes les caractéristiques des cuves certifiées, mais ne portent pas de code-barres et ne comprennent pas de certificat d’analyse.
Les cuves non traitées sont prêtes pour être nettoyées par vos soins en interne et pour votre propre procédé de certification. Conditionnées en boîtes avec séparateurs en panneaux de particules pour protéger contre la casse ; Suremballage requis pour l’expédition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 120 ml, 4 oz
Capacité (métrique) 120 mL
Capacité (impériale) 4 oz.
Paramètres de certification Aucun
Couleur Ambré
Description Flacons en verre ambré
Diamètre (impériale) interne 1,13 in
Diamètre (impériale) 2,12 in
Diamètre (métrique) interne 2,8 cm
Matériau Verre (type 3)
Nbre par carton 12
Bouchon de rechange B167-3800BL
Couleur de bouchon Blanc
Niveau Non traitées
Matériau de revêtement PTFE
Volume (impériale) jusqu’au rebord 4,7 oz.
Volume (métrique) jusqu’au rebord 140 mL
Certifications/Conformité Aucun
Bouche Large
Hauteur (métrique) 95 mm
Type de produit Cuve
Hauteur (impériale) 3,74 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38 à 400 mm
Diamètre (métrique) 54 mm
Type de bouchon Bouchon fermé sur le dessus