Learn More
Buerkle™ Récipients à col large avec poignée
Code produit 11803682 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2300 mL
4400 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11803682 2300 mL 1 pièce
11813682 4400 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11803682 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 03172300
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Récipient avec un contenu de 2,3 L et 4,4 L et une ouverture particulièrement large. Idéal pour le remplissage de marchandises en vrac de toutes sortes. Les produits tels que les épices, le thé, les granulés peuvent être conditionnés, stockés ou affichés sous forme d’échantillons dans ces récipients. Forme carrée pour gain de place.
  • Manipulation sûre avec poignée intégrée
  • Le PE transparent offre une bonne vue du contenu.
  • Couvercle à col large étanche
  • 0317-2300 avec bouchon à vis inviolable en PP bleu, 0317-4400 avec bouchon à vis en PEBD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2300 mL
Couleur Transparente
Description Produit de stockage et d’organisation
Diamètre (métrique) intérieur de col 68,5 mm
Matériau PEHD
Longueur (métrique) 135 mm
Quantité 1
Poids (métrique) 1,2 kg
Largeur (métrique) 135 mm
Filetage (métrique) 80 mm
Couleur de bouchon Bleu
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 192 mm
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis inviolable
Type de produit Conteneur avec poignée