Learn More
Buerkle™ Récipients à col large avec poignée
Code produit 11813682 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2300 mL
4400 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11813682 4400 ml 1 pièce
11803682 2300 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11813682 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 03174400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.59€
    16.65€ / 1 pièces
    Économisez 7.94€
    32% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Récipient avec un contenu de 2,3 L et 4,4 L et une ouverture particulièrement large. Idéal pour le remplissage de marchandises en vrac de toutes sortes. Les produits tels que les épices, le thé, les granulés peuvent être conditionnés, stockés ou affichés sous forme d’échantillons dans ces récipients. Forme carrée pour gain de place.
  • Manipulation sûre avec poignée intégrée
  • Le PE transparent offre une bonne vue du contenu.
  • Couvercle à col large étanche
  • 0317-2300 avec bouchon à vis inviolable en PP bleu, 0317-4400 avec bouchon à vis en PEBD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 4400 ml
Couleur Transparente
Diamètre (métrique) intérieur de col 109 mm
Comprend Bouchon à vis en PEBD
Matériau Polyéthylène
Longueur (métrique) 142 mm
Quantité 1
Largeur (métrique) 142 mm
Filetage (métrique) 120 mm
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 263 mm
Matériau du bouchon PEBD
Type de bouchon Bouchon à vis