Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PEHD à col large avec bouchon
Code produit 15670525
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
2000 ml
Niveau:
Certifiés
Non traitées
Nbre par carton:
6
24
Conditionnement:
24 pièces
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Niveau Nbre par carton Conditionnement
15670525 2000 ml Non traitées 6 6 pièces
17380540 500 mL Certifiés 24 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15670525 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 1122000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.86€
    61.70€ / 6 pièces
    Économisez 6.16€
    9% de réduction
Expédition estimée: 09-11-2026
Choisissez ces récipients pour le prélèvement d’échantillons d’eau, de lixiviat et d’autres liquides visqueux ou semi-visqueux pour rechercher les analytes inorganiques à l’état de traces.
Choisissez ces récipients pour le prélèvement d’échantillons d’eau, de lixiviat et d’autres liquides visqueux ou semi-visqueux pour rechercher les analytes inorganiques à l’état de traces.Les conditionneurs en PEHD à col large Thermo Scientific™ facilitent le remplissage et la récupération des échantillons.Disponibles en packs de laboratoire de petite quantité ou des packs conditionnés en vrac plus économiques.Certifié conforme aux spécifications EPA basées sur les performances pour les analyses de métaux, de cyanure et de fluorure ou non traité et prêt pour votre propre procédure de nettoyage.
  • Récipient en PEHD avec bouchon en PP revêtu de PEBD blanc
  • Bouchons assemblés sur les récipients
  • Remplissage et prélèvement d’échantillons faciles grâce au col large
  • Recommandé pour le prélèvement d’échantillons liquides, semi-liquides et visqueux
  • Disponibles en conditionné en vrac, format plus économique
Les récipients certifiés présentent les caractéristiques suivantes :
  • Certifiés conformes ou supérieurs aux normes de performance de l’EPA pour les métaux, le cyanure et le fluorure
  • Certificat d’analyse inclus dans la boîte et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque récipient porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
  • Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
Récipient non traité livré assemblé et prêt pour votre propre procédure de nettoyage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 64 oz., 2000 ml
Capacité (métrique) 2000 ml
Paramètres de certification Aucun
Couleur Naturel
Description Emballage en PEHD
Diamètre (impériale) 4,92 po
Comprend Les récipients certifiés présentent les caractéristiques suivantes : Certifiés conformes ou supérieurs aux normes de performance de l’EPA pour les métaux, le cyanure et le fluorure ; Certificat d’analyse (Cofa) inclus dans la boîte et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité ; chaque
Matériau HDPE
Nbre par carton 6
Conditionnement 6/boîte
Bouchon de rechange 067-1000WBP
Stérilité Non stérile
Transparence Translucide
Certifiés aucun
Couleur de bouchon Blanc
Niveau Non traitées
Volume (impériale) jusqu’au rebord 81,3 oz
Volume (métrique) jusqu’au rebord 2404 ml
Hauteur (métrique) 217 mm
Hauteur (impériale) 8,54 in
Joint de fermeture Mousse / PEBD
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 100-400 mm
Diamètre (métrique) 125 mm
Capacité (impériale) 64 oz
Forme Rond
Certifications/Conformité Aucun