Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PEHD à col large avec bouchon
Description
Choisissez ces récipients pour le prélèvement d’échantillons d’eau, de lixiviat et d’autres liquides visqueux ou semi-visqueux pour rechercher les analytes inorganiques à l’état de traces.Les conditionneurs en PEHD à col large Thermo Scientific™ facilitent le remplissage et la récupération des échantillons.Disponibles en packs de laboratoire de petite quantité ou des packs conditionnés en vrac plus économiques.Certifié conforme aux spécifications EPA basées sur les performances pour les analyses de métaux, de cyanure et de fluorure ou non traité et prêt pour votre propre procédure de nettoyage.
- Récipient en PEHD avec bouchon en PP revêtu de PEBD blanc
- Bouchons assemblés sur les récipients
- Remplissage et prélèvement d’échantillons faciles grâce au col large
- Recommandé pour le prélèvement d’échantillons liquides, semi-liquides et visqueux
- Disponibles en conditionné en vrac, format plus économique
Les récipients certifiés présentent les caractéristiques suivantes :
- Certifiés conformes ou supérieurs aux normes de performance de l’EPA pour les métaux, le cyanure et le fluorure
- Certificat d’analyse inclus dans la boîte et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité
- Chaque récipient porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
- Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
- Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
Récipient non traité livré assemblé et prêt pour votre propre procédure de nettoyage
Spécification
Spécification
| Capacité | 16 oz, 500 ml |
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| Paramètres de certification | Qualité de l’eau et des métaux, cyanure, fluorure |
| Couleur | Naturel |
| Description | Emballage en PEHD |
| Diamètre (impériale) interne | 1,75 in |
| Diamètre (impériale) | 2,79 in |
| Diamètre (métrique) interne | 4,45 cm |
| Matériau | HDPE |
| Nbre par carton | 24 |
| Afficher plus |